4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10382-1G OR10382-25G OR10382-5G
APOSOR10382-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10382-1G APOSOR10382-25G APOSOR10382-5G
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Formula: C₆H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 89…93 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03788561
Núm. CAS: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II