5-Bromooxindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
OR10383-100G OR10383-25G OR10383-5G
APOSOR10383-100GEA 212 EUR
APOSOR10383-100G APOSOR10383-25G APOSOR10383-5G
5-Bromooxindol
5-Bromooxindol
Formula: C₈H₆BrNO
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456998
Núm. CAS: 20870-78-4