6-Bromooxindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
OR10384-1G
OR10384-25G
OR10384-5G
APOSOR10384-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10384-1G
APOSOR10384-25G
APOSOR10384-5G
6-Bromooxindol 97%
6-Bromooxindol
Formula:
C₈H₆BrNO Pto. de fusión: 217…221 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179605 Núm. CAS: 99365-40-9 |