7-Bromooxindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10385-1G OR10385-250MG OR10385-5G
APOSOR10385-1GEA 29 EUR
APOSOR10385-1G APOSOR10385-250MG APOSOR10385-5G
7-Bromooxindol
7-Bromooxindol
Formula: C₈H₆BrNO
Pto. de fusión: 209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179613
Núm. CAS: 320734-35-8