Ácido (2-bromofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10387-100G OR10387-25G
APOSOR10387-100GEA 155 EUR
APOSOR10387-100G APOSOR10387-25G
Ácido (2-bromofenil)metabórico 98%
Ácido (2-bromofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BBrO₂
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01114672
Núm. CAS: 244205-40-1