4-Bromotioanisol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-(metiltio)benceno, Sulfuro de 4-bromofenilo y metilo
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromotioanisol
4-Bromotioanisol
Formula: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C/9,75mmHg
Pto. de fusión: 38…40 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000102
Núm. CAS: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,III