1,4-Butanesultam
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10390-1G OR10390-250MG
APOSOR10390-1GEA 81.2 EUR
APOSOR10390-1G APOSOR10390-250MG
1,4-Butanesultam
1,4-Butanesultam
Formula: C₄H₉NO₂S
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038916
Núm. CAS: 37441-50-2