3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
Pto. de fusión: 96…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01630855
Núm. CAS: 220210-56-0