4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10392-1G OR10392-5G OR10392-25G
APOSOR10392-1GEA 0 EUR
APOSOR10392-1G APOSOR10392-5G APOSOR10392-25G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
Pto. de fusión: 100…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411946
Núm. CAS: 850568-54-6