4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 106 EUR
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₅
Pto. de fusión: 140…146 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095144
Núm. CAS: 380430-70-6