4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10399-100G OR10399-25G OR10399-500G
APOSOR10399-100GEA 60.9 EUR
APOSOR10399-100G APOSOR10399-25G APOSOR10399-500G
4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Pto. de fusión: 191…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01009697
Núm. CAS: 123324-71-0