3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
OR10400-1G
APOSOR10400-1GEA 24.8 EUR
APOSOR10400-1G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Pto. de fusión: 229…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00757433
Núm. CAS: 101084-81-5