5-Carboxyoxindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxoindoline-5-carboxylic Acid, 2-Oxindole-5-carboxylic acid
OR10403-1G OR10403-250MG OR10403-5G
APOSOR10403-1GEA 59.6 EUR
APOSOR10403-1G APOSOR10403-250MG APOSOR10403-5G
5-Carboxyoxindole 97%
5-Carboxyoxindole
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,1600 g/mol
Pto. de fusión: 310…316 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411961
Núm. CAS: 102359-00-2