2-Carboxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10404-25G OR10404-5G OR10404-10G
APOSOR10404-25GEA 267 EUR
APOSOR10404-25G APOSOR10404-5G APOSOR10404-10G
2-Carboxyphenylboronic acid
2-Carboxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
Pto. de fusión: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318118
Núm. CAS: 149105-19-1