2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR10410-100MG OR10410-1G OR10410-5G
APOSOR10410-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR10410-100MG APOSOR10410-1G APOSOR10410-5G
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Formula: C₆H₉ClN₂O
MW: 160,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788569
Núm. CAS: 850429-55-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR