Ácido 2-cloro-4-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
OR10412-5G OR10412-1G OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA 37.7 EUR
APOSOR10412-5G APOSOR10412-1G APOSOR10412-25G
Ácido 2-cloro-4-metoxifenilborónico
Ácido 2-cloro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Pto. de fusión: 202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411935
Núm. CAS: 219735-99-6