2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR10414-1G OR10414-25G OR10414-5G
APOSOR10414-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10414-1G APOSOR10414-25G APOSOR10414-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 198…202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411936
Núm. CAS: 145349-62-8