5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR10415-1G OR10415-5G OR10415-10G
APOSOR10415-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10415-1G APOSOR10415-5G APOSOR10415-10G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411939
Núm. CAS: 148839-33-2