4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10422-1G OR10422-5G OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA 0 EUR
APOSOR10422-1G APOSOR10422-5G APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632200
Núm. CAS: 91983-26-5