3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetonitrile, 2-[3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitrile
OR10423-25G OR10423-5G
APOSOR10423-25GEA 275 EUR
APOSOR10423-25G APOSOR10423-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Pto. de fusión: 44…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179458
Núm. CAS: 396131-82-1