3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Cyanomethyl)phenyl)boronic acid
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 261 EUR
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788026
Núm. CAS: 220616-39-7