Ácido 2-Cianofenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
OR10429-5G OR10429-10G OR10429-1G
APOSOR10429-5GEA 49.3 EUR
APOSOR10429-5G APOSOR10429-10G APOSOR10429-1G
Ácido 2-Cianofenilborónico 98%
Ácido 2-Cianofenilborónico
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones .
Formula: C₇H₆BNO₂
Pto. de fusión: 250…254 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632208
Núm. CAS: 138642-62-3