4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10430-1G OR10430-5G OR10430-25G
APOSOR10430-1GEA 52.2 EUR
APOSOR10430-1G APOSOR10430-5G APOSOR10430-25G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₈BNO₃
Pto. de fusión: 174…178 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411956
Núm. CAS: 762262-07-7