4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 165 EUR
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₂BNO₃
Pto. de fusión: 202…206 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788419
Núm. CAS: 515140-26-8