2,5-Dibromo-1-metilimidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromo-1-metil-1H-imidazol
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 154 EUR
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibromo-1-metilimidazol 98%
2,5-Dibromo-1-metilimidazol
Formula: C₄H₄Br₂N₂
MW: 239,9 g/mol
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632217
Núm. CAS: 53857-59-3