3,5-Dibromotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 0 EUR
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromotolueno 97%
3,5-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 246 °C
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013528
Núm. CAS: 1611-92-3