1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
OR10441-1G OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA 79.9 EUR
APOSOR10441-1G APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₄
MW: 170,12 g/mol
Pto. de fusión: 262 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01552045
Núm. CAS: 19485-38-2