Ácido (3,5-diclorofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10442-100G
OR10442-25G
OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA
143
EUR
APOSOR10442-100G
APOSOR10442-25G
APOSOR10442-5G
Ácido (3,5-diclorofenil)metabórico
Ácido (3,5-diclorofenil)metabórico
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ MW: 190.82 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051935 Núm. CAS: 67492-50-6 |