Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,4-diclorofenil)borano
OR10443-25G OR10443-5G OR10443-100G
APOSOR10443-25GEA 43.5 EUR
APOSOR10443-25G APOSOR10443-5G APOSOR10443-100G
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico 98%
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Pto. de fusión: 246…249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013930
Núm. CAS: 68716-47-2