Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10445-100G OR10445-25G OR10445-250G
APOSOR10445-100GEA 108 EUR
APOSOR10445-100G APOSOR10445-25G APOSOR10445-250G
Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico
Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Pto. de fusión: 280…285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074646
Núm. CAS: 151169-75-4