4,5-Diiodo-2-metilimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Diiodo-2-metil-1H-imidazol
OR10453-10G OR10453-1G OR10453-5G
APOSOR10453-10GEA 691 EUR
APOSOR10453-10G APOSOR10453-1G APOSOR10453-5G
4,5-Diiodo-2-metilimidazol
4,5-Diiodo-2-metilimidazol
Formula: C₄H₄I₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464337
Núm. CAS: 73746-44-8