4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10459-1G OR10459-25G OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10459-1G APOSOR10459-25G APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₃
Pto. de fusión: 130…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02258943
Núm. CAS: 405520-68-5