Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,6-dimetilfenil)borano
OR10461-1G OR10461-25G OR10461-5G
APOSOR10461-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10461-1G APOSOR10461-25G APOSOR10461-5G
Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico 97%
Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01009693
Núm. CAS: 100379-00-8