Ácido (2,5-dimetilfenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10463-25G OR10463-5G
APOSOR10463-25GEA 33.5 EUR
APOSOR10463-25G APOSOR10463-5G
Ácido (2,5-dimetilfenil)metabórico 98%
Ácido (2,5-dimetilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Pto. de fusión: 186…191 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863525
Núm. CAS: 85199-06-0