2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR10468-25G OR10468-5G
APOSOR10468-25GEA 82.8 EUR
APOSOR10468-25G APOSOR10468-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 128…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179453
Núm. CAS: 380430-53-5