3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
OR10469-25G OR10469-5G OR10469-100G
APOSOR10469-25GEA 34.8 EUR
APOSOR10469-25G APOSOR10469-5G APOSOR10469-100G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Pto. de fusión: 131…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179444
Núm. CAS: 4334-87-6