1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1047-1G OR1047-250MG
APOSOR1047-1GEA 102 EUR
APOSOR1047-1G APOSOR1047-250MG
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Formula: C₆H₉IN₂O
Pto. de fusión: 51…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788568
Núm. CAS: 146697-87-2