4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10470-100G OR10470-25G OR10470-5G
APOSOR10470-100GEA 148 EUR
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 135…140 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179441
Núm. CAS: 4334-88-7