Ácido (2-etoxifenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10471-100G
OR10471-25G
APOSOR10471-100GEA
259
EUR
APOSOR10471-100G
APOSOR10471-25G
Ácido (2-etoxifenil)metabórico
Ácido (2-etoxifenil)metabórico
Formula:
C₈H₁₁BO₃ MW: 165.98 g/mol Pto. de fusión: 97…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674027 Núm. CAS: 213211-69-9 |