Ácido (4-etoxifenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane
OR10472-100G
APOSOR10472-100GEA 128 EUR
APOSOR10472-100G
Ácido (4-etoxifenil)metabórico
Ácido (4-etoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Pto. de fusión: 140…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674028
Núm. CAS: 22237-13-4