Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
OR10473-25G OR10473-5G
APOSOR10473-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10473-25G APOSOR10473-5G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Pto. de fusión: 175…181 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00619079
Núm. CAS: 5398-36-7