Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
OR10474-1G OR10474-5G OR10474-10G
APOSOR10474-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10474-1G APOSOR10474-5G APOSOR10474-10G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788564
Núm. CAS: 100367-77-9