Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10475-1G OR10475-5G
APOSOR10475-1GEA 65.4 EUR
APOSOR10475-1G APOSOR10475-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Formula: C₉H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 73…75 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788560
Núm. CAS: 103260-44-2