Ethyl thiazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10476-25G
APOSOR10476-25GEA
97.3
EUR
APOSOR10476-25G
Ethyl thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl thiazole-4-carboxylate
Formula:
C₆H₇NO₂S MW: 157,1900 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C/12mmHg Pto. de fusión: 51…55 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03788566 Núm. CAS: 14527-43-6 |