Ácido (4-etilfenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-etilfenilborano
OR10478-100G OR10478-25G
APOSOR10478-100GEA 58 EUR
APOSOR10478-100G APOSOR10478-25G
Ácido (4-etilfenil)metabórico
Ácido (4-etilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Pto. de fusión: 150…155 °C
Densidad: 1.125
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00859377
Núm. CAS: 63139-21-9