4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR10479-1G OR10479-500MG
APOSOR10479-1GEA 132 EUR
APOSOR10479-1G APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄S
MW: 214,05 g/mol
Pto. de fusión: 135…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093076
Núm. CAS: 352530-24-6