Ácido 2-formil-3-tiofenborónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10484-25G OR10484-5G
APOSOR10484-25GEA 516 EUR
APOSOR10484-25G APOSOR10484-5G
Ácido 2-formil-3-tiofenborónico 97%
Ácido 2-formil-3-tiofenborónico
Formula: C₅H₅BO₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075678
Núm. CAS: 4347-31-3