Ácido 5-formil-2-tiofenborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10486-100G OR10486-25G OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA 215 EUR
APOSOR10486-100G APOSOR10486-25G APOSOR10486-5G
Ácido 5-formil-2-tiofenborónico
Ácido 5-formil-2-tiofenborónico
Formula: C₅H₅BO₃S
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093666
Núm. CAS: 4347-33-5