Indol-5-carbaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
OR10488-25G OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA 198 EUR
APOSOR10488-25G APOSOR10488-5G
Indol-5-carbaldehído 98%
Indol-5-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Pto. de fusión: 96…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093664
Núm. CAS: 1196-69-6