Indol-6-carbaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Indole-6-carboxaldehyde, 1H-Indole-6-carbaldehyde
OR10489-25G
APOSOR10489-25GEA 207 EUR
APOSOR10489-25G
Indol-6-carbaldehído
Indol-6-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179596
Núm. CAS: 1196-70-9